4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminocyclohexan-1-one, N-BOC protected, tert-Butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR5501-5G OR5501-100G OR5501-25G
APOSOR5501-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5501-5G APOSOR5501-100G APOSOR5501-25G
4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798168
Numéro CAS: 179321-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité