5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
OR55035-1G OR55035-5G
APOSOR55035-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR55035-1G APOSOR55035-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point d'ébullition: 167 °C/9.75mmHg
Point de fusion: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408022
Numéro CAS: 22934-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité