1-Chloro-2-naphthol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloronaphthalen-2-ol
OR55036-1G OR55036-25G OR55036-5G
APOSOR55036-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55036-1G APOSOR55036-25G APOSOR55036-5G
1-Chloro-2-naphthol 97%
1-Chloro-2-naphthol
Formule: C₁₀H₇ClO
MW: 178,62 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C/15.75mmHg
Point de fusion: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00997084
Numéro CAS: 633-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité