N-(1-Naphthyl)formamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55038-25G OR55038-5G
APOSOR55038-25GEA 275 EUR InStock
APOSOR55038-25G APOSOR55038-5G
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
N-(1-Naphthyl)formamide
Formule: C₁₁H₉NO
MW: 171,20 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086455
Numéro CAS: 6330-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité