4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR55041-1G OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR55041-1G APOSOR55041-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313,98 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00667763
Numéro CAS: 18511-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité