6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR55042-1G OR55042-250MG
APOSOR55042-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR55042-1G APOSOR55042-250MG
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Point de fusion: 164…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076587
Numéro CAS: 134822-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité