1-(Benzyl)pyrrolidine-2-one 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
OR55077-100G OR55077-500G
APOSOR55077-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR55077-100G APOSOR55077-500G
1-(Benzyl)pyrrolidine-2-one 99%
1-(Benzyl)pyrrolidine-2-one
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Densité: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003195
Numéro CAS: 5291-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité