Tigloyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: trans-2-Methyl-2-butenoyl Chloride
OR55081-1G OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR55081-1G APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Formule: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800725
Numéro CAS: 35660-94-7
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité