2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
OR55088-100G OR55088-25G
APOSOR55088-100GEA 244 EUR InStock
APOSOR55088-100G APOSOR55088-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formule: C₂₅H₃₃P
MW: 364,513 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094577
Numéro CAS: 251320-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité