(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Ethoxy-2-oxoethyl)(dimethyl)sulphonium bromide
OR5509-10G OR5509-50G
APOSOR5509-10GEA 81.5 EUR InStock
APOSOR5509-10G APOSOR5509-50G
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
Formule: CH₃CH₂O₂CCH₂S(CH₃)₂Br
MW: 229,14 g/mol
Point de fusion: 80 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00830557
Numéro CAS: 5187-82-6
EINECS: 225-968-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité