Eicosanedioic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55106-5G OR55106-10G
APOSOR55106-5GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR55106-5G APOSOR55106-10G
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
Formule: C₂₀H₃₈O₄
Point d'ébullition: 234 °C
Point de fusion: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059627
Numéro CAS: 2424-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité