4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulphonate, N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate
OR55120-1G OR55120-5G
APOSOR55120-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR55120-1G APOSOR55120-5G
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Formule: C₁₃H₁₃NO₄S
MW: 279,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043164
Numéro CAS: 82228-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité