Diéthylmalonate de diéthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR55121-100GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR55121-100G
Diéthylmalonate de diéthyle 98%
Diéthylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 228…238 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009132
Numéro CAS: 77-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité