1-Octyne 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5513-25G
APOSOR5513-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR5513-25G
1-Octyne 96%
1-Octyne
Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 123…126 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.746 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009546
Numéro CAS: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité