(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR55131-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR55131-1G APOSOR55131-10G APOSOR55131-5G APOSOR55131-25G
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Formule: C₁₀H₁₉BO₃
MW: 198,07 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/0,3mmHg
Densité: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86,7 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09998813
Numéro CAS: 1201905-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité