4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55150-25G OR55150-5G OR55150-1G
APOSOR55150-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR55150-25G APOSOR55150-5G APOSOR55150-1G
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234197
Numéro CAS: 4472-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité