Acide octadécylphosphonique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR55172-5GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR55172-5G APOSOR55172-25G
Acide octadécylphosphonique 97%
Acide octadécylphosphonique
Formule: C₁₈H₃₉O₃P
MW: 334,47 g/mol
Point de fusion: 92…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015838
Numéro CAS: 4724-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité