1H-Imidazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55181-1G OR55181-5G
APOSOR55181-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR55181-1G APOSOR55181-5G
1H-Imidazole-4-carbonitrile
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formule: C₄H₃N₃
MW: 93,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233358
Numéro CAS: 57090-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité