4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55186-1G OR55186-25G OR55186-5G
APOSOR55186-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR55186-1G APOSOR55186-25G APOSOR55186-5G
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₃S
MW: 186,190 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09759031
Numéro CAS: 397308-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité