2-Pentyne-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5519-100GEA 713 EUR InStock
APOSOR5519-100G APOSOR5519-5G APOSOR5519-25G
2-Pentyne-1-ol
2-Pentyne-1-ol
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040915
Numéro CAS: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité