Boc-D-trans-Hyp-OMe
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR55193-25G OR55193-5G
APOSOR55193-25GEA 192 EUR InStock
APOSOR55193-25G APOSOR55193-5G
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
MW: 245,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09954932
Numéro CAS: 135042-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité