1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR55211-100GEA 137 EUR InStock
APOSOR55211-100G APOSOR55211-25G
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Formule: C₈H₁₁NO₃S
MW: 201,24 g/mol
Point de fusion: 279 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064468
Numéro CAS: 15471-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité