5,6-Dimethoxynicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55218-100MG OR55218-1G OR55218-250MG
APOSOR55218-100MGEA 198 EUR InStock
APOSOR55218-100MG APOSOR55218-1G APOSOR55218-250MG
5,6-Dimethoxynicotinic acid
5,6-Dimethoxynicotinic acid
Formule: C₈H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12401642
Numéro CAS: 76470-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité