tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate, tert-Butyl 1,2,3-oxathiazinane-3-carboxylate 2,2-dioxide
OR55220-1G OR55220-250MG OR55220-5G
APOSOR55220-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR55220-1G APOSOR55220-250MG APOSOR55220-5G
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₅S
MW: 237,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22123271
Numéro CAS: 521267-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité