trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55239-100MG OR55239-1G OR55239-250MG
APOSOR55239-100MGEA 109 EUR InStock
APOSOR55239-100MG APOSOR55239-1G APOSOR55239-250MG
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18632623
Numéro CAS: 177908-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité