3-Hexyne 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR5524-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR5524-25G APOSOR5524-5G
3-Hexyne 99%
3-Hexyne
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C
Densité: 0,723 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009381
Numéro CAS: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité