4-Methoxydiphenylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-N-phenylaniline
OR55248-25G
APOSOR55248-25GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR55248-25G
4-Methoxydiphenylamine 97%
4-Methoxydiphenylamine
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,2500 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C/12mmHg
Point de fusion: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228649
Numéro CAS: 1208-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité