Acide 4-pentynoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 19 EUR InStock
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
Acide 4-pentynoïque 98%
Acide 4-pentynoïque
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 109…110 °C/30mmHg
Point de fusion: 54…58 °C
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004407
Numéro CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité