Isoxazolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55263-250MG OR55263-1G OR55263-5G
APOSOR55263-250MGEA 125 EUR InStock
APOSOR55263-250MG APOSOR55263-1G APOSOR55263-5G
Isoxazolidine hydrochloride
Isoxazolidine hydrochloride
Formule: C₃H₇NO·HCl
MW: 109,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100465
Numéro CAS: 39657-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité