2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR55270-25GEA 147 EUR InStock
APOSOR55270-25G APOSOR55270-100G
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010300
Numéro CAS: 6358-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité