1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dichlorobut-2-yne
OR5528-25G OR5528-5G OR5528-100G
APOSOR5528-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR5528-25G APOSOR5528-5G APOSOR5528-100G
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
1,4-Dichloro-2-butyne
Formule: C₄H₄Cl₂
MW: 122,98 g/mol
Point d'ébullition: 165…168 °C
Densité: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000981
Numéro CAS: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité