3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5529-100G OR5529-25G OR5529-5G
APOSOR5529-100GEA 294 EUR InStock
APOSOR5529-100G APOSOR5529-25G APOSOR5529-5G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 129…130 °C/10mmHg
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040914
Numéro CAS: 1504-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité