(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol, (1R,2R)-(-)-1-Amino-2-hydroxyindan, (1R,2R)-1-Aminoindan-2-ol
OR55290-1G OR55290-5G
APOSOR55290-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR55290-1G APOSOR55290-5G
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275447
Numéro CAS: 163061-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité