5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55339-100MG OR55339-250MG
APOSOR55339-100MGEA 87.3 EUR InStock
APOSOR55339-100MG APOSOR55339-250MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Formule: C₄₄H₂₂Cl₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191500
Numéro CAS: 37083-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité