5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine, meso-Tetra(4-pyridyl)porphine
OR55340-100MG OR55340-250MG
APOSOR55340-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55340-100MG APOSOR55340-250MG
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Formule: C₄₀H₂₆N₈
MW: 618,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009626
Numéro CAS: 16834-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité