Malonate de di-tert-butyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55346-100G OR55346-500G OR55346-25G
APOSOR55346-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR55346-100G APOSOR55346-500G APOSOR55346-25G
Malonate de di-tert-butyle 98%
Malonate de di-tert-butyle
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C/1mmHg
Densité: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008810
Numéro CAS: 541-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité