Allylchlorodiméthylsilane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR55393-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR55393-5G APOSOR55393-25G
Allylchlorodiméthylsilane 95%
Allylchlorodiméthylsilane
Formule: C₅H₁₁ClSi
MW: 134,68 g/mol
Point d'ébullition: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000506
Numéro CAS: 4028-23-3
EINECS: 223-706-2
ONU: 2985
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité