2'-Aminoacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
OR55399-100G OR55399-1KG OR55399-500G
APOSOR55399-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR55399-100G APOSOR55399-1KG APOSOR55399-500G
2'-Aminoacétophénone 95%
2'-Aminoacétophénone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007717
Numéro CAS: 551-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité