Cinnamaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR55404-500GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR55404-500G APOSOR55404-100G
Cinnamaldéhyde 98%
Cinnamaldéhyde
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007000
Numéro CAS: 104-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité