4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5541-1G OR5541-5G
APOSOR5541-1GEA 74.2 EUR InStock
APOSOR5541-1G APOSOR5541-5G
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₅BO₃
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06409944
Numéro CAS: 338454-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité