4-Aminobenzoate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-aminobenzoate
OR55419-1KG
APOSOR55419-1KGEA 0 EUR InStock
APOSOR55419-1KG
4-Aminobenzoate de méthyle 95%
4-Aminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007891
Numéro CAS: 619-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité