5-Hydroxypicolinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5545-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 260…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661309
Numéro CAS: 15069-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité