1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Boc-4-Chlorosulphonylpiperidine, 1-BOC-4-PIPERIDINEsulphONYL CHLORIDE, tert-Butyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate, 4-CHLOROsulphONYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC acid TERT-BUTYL ESTER
OR55455-5G
APOSOR55455-5GEA 174 EUR InStock
APOSOR55455-5G
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 98%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Formule: C₁₀H₁₈ClNO₄S
MW: 283,767 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861750
Numéro CAS: 782501-25-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité