2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1,3-Dioxoprop-2-yl)-3-nitrobenzoic acid
OR5547-1G OR5547-5G OR5547-25G
APOSOR5547-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR5547-1G APOSOR5547-5G APOSOR5547-25G
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₀H₇NO₆
MW: 237,17 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216499
Numéro CAS: 205985-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité