1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid, 5-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
OR5550-1G OR5550-100MG
APOSOR5550-1GEA 259 EUR InStock
APOSOR5550-1G APOSOR5550-100MG
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid
Formule: C₁₄H₁₅BN₂O₄
MW: 286,09 g/mol
Point de fusion: 260…270 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04114578
Numéro CAS: 475102-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité