(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR55548-25G OR55548-5G
APOSOR55548-25GEA 720 EUR InStock
APOSOR55548-25G APOSOR55548-5G
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,64 g/mol
Point de fusion: 95…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859935
Numéro CAS: 58032-84-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité