1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55572-1G OR55572-25G OR55572-5G
APOSOR55572-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55572-1G APOSOR55572-25G APOSOR55572-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Point de fusion: 38…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778993
Numéro CAS: 89284-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité