Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Toluènethiol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Méthylthiophénol3-Méthylbenzènethiolm-Toluènethiol

APOSOR5559-5GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR5559-5G
3-Toluènethiol 98%
3-Toluènethiol


Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004843
Numéro CAS: 108-40-7
EINECS: 203-578-4
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité