Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55592-25G OR55592-100G
APOSOR55592-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR55592-25G APOSOR55592-100G
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059244
Numéro CAS: 599-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité