2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine
OR55593-1G OR55593-5G OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55593-1G APOSOR55593-5G APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formule: C₁₆H₂₈N₂
MW: 248,41 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094045
Numéro CAS: 67490-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité